제조업체/상표
Benchmark Scientific BSH5002
파라미터
5-105 °C temp. range
용량
, holds 2 blocks
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Benchmark′s myBlock series is a "next generation" product line that introduces several major advantages over traditional dry baths. They are the first digital dry baths to include advanced microprocessor controls, timed or continuous operation and a removable hinged lid. In addition, an optional external temperature feedback probe can be positioned directly inside a sample tube, providing real-time control and monitoring of actual sample temperature.
- Digital temperature control (set and walk away)
- Hinged lid (improves uniformity & conserves energy)
- External (optional) temperature probe (measures actual sample temperature)
- Available with Quick-Flip universal blocks (supports all common tube sizes, PCR strips and PCR plates)
관련 제품
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.