주요 문서
BMSBSH300
Sigma-Aldrich
MyBlock Mini dry bath with cooling
AC/DC input 100 V / 240 V AC, US 3-pin plug
동의어(들):
block heater/cooler, mini block heater/cooler, personal dry bath
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41102404
NACRES:
NB.76
제조업체/상표
Benchmark Scientific BSH300
파라미터
-25 °C temp. range (100 °C)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Capable of heating as well as cooling test samples
  • Minimum Programmable temp.: 0 C
  • Compact, fits in the palm of your hand
  • Exchangeable blocks for 0.2 to 50ml tubes
법적 정보
MyBlock is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
관련 제품
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)