material
straight PTFE-coated stainless steel forceps
포장
pkg of 2 ea (48/Case)
제조업체/상표
Bel-Art H37935-0000
길이
98 mm , tip coating 38mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The Brown PTFE FEP coating on these stainless steel forceps will not scratch or mar delicate surfaces, while its anti-stick qualities prevent material build-up.
특징 및 장점
- Coating complies with FDA regulations for direct contact with food
- All forceps are 9.8cm (31/2") long with medium points and serrated tips
- Select the coated length ideal for your use
- PTFE is a registered trademark of The Chemours Company FC LLC and used under license by Bel-Art Products, Inc.
법적 정보
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.