BAH369480000
SP Bel-Art® Sterileware™ Large Sampling Spoons
white polystyrene, nominal capacity 30 mL (1 oz), L × W 25.7 cm (10.125 in.) × 2.1875 in. (56 mm), sterile, pack of 25 ea (individually wrapped)
동의어(들):
Lab Scoop, dispensing tool, spoon
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(3)
About This Item
UNSPSC 코드:
41122800
NACRES:
NB.35
추천 제품
material
white polystyrene
무균
sterile
포장
pack of 25 ea (individually wrapped)
제조업체/상표
Bel-Art H36948-0000
길이 × 너비
25.7 cm (10.125 in.) × 2.1875 in. (56 mm)
공칭 용량
30 mL (1 oz)
일반 설명
Large, sterile sampling spoon is ideal for sampling semi-solids, viscous liquids or bulk materials.
특징 및 장점
- 30ml (1oz) spoons are made from FDA grade, high-impact polystyrene plastic
- Long handle keeps the hand away from the sample
- Individually sealed and sterilized in a polyethylene bag ready for one time use and disposal
- Lot stamped for accurate lot tracing
법적 정보
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Sterileware is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.