BAH369441010
SP Bel-Art® Sterileware™ Long Handled Sampling Spoon
white polystyrene, nominal capacity 4.93 mL , 1tsp, L × W 17.8 cm (7 in.) × 1.1875 in. (30 mm), sterile, pack of 10 ea (double wrapped)
동의어(들):
Lab Scoop, dispensing tool, spoon
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(3)
About This Item
UNSPSC 코드:
41122800
NACRES:
NB.35
추천 제품
material
white polystyrene
무균
sterile
포장
pack of 10 ea (double wrapped)
제조업체/상표
Bel-Art H36944-1010
길이 × 너비
17.8 cm (7 in.) × 1.1875 in. (30 mm)
공칭 용량
4.93 mL , 1tsp
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The long handle on these spoons enables users to reach into jars, bottles and other confined areas to minimize the potential of personal contact with sampled material.
특징 및 장점
- Ten individually packaged spoons are sealed in an outer bag to create multiples layers of protection against contaminants and debris
- Ideal for use in multi-zone clean rooms
- FDA grade polystyrene safe for food, drug and cosmetic use
법적 정보
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Sterileware is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.