material
red polystyrene
무균
sterile
포장
pack of 100 ea (individually wrapped)
제조업체/상표
Bel-Art H36906-2010
높이 × 길이 × 너비
1.9375 in. (49 mm) × 7.5 in. (191 mm) × 2.125 in. (54 mm)
bowl H × L × W
1.9375 in. (49 mm) × 5.3125 in. (135 mm) × 2.125 in. (54 mm)
핸들 길이
2.1875 in. (5.6 cm)
공칭 용량
250 mL (8 oz)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Sterileware™ scoops are the perfect shape and size for taking samples, especially from wide-mouth containers. Designed to hold various capacities, these one-piece sterile scoops are molded of high-impact polystyrene plastic.
특징 및 장점
- 2oz and 4oz sampling scoops have a long handle that increases the distance between the hand and sample
- When placed on a flat surface they remain upright; can be used as weighing boats
- Sterile, FDA grade polystyrene safe for food, drug and cosmetic use
- Individually packaged, sterilized by gamma irradiation, lot stamped for accurate lot tracing
법적 정보
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Sterileware is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.