material
brown FEP blade
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Bel-Art H36719-0000
길이
8.25 in. (21 cm)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Make accurate additions of precious materials as needed. Rotating the toothed thumb wheel vibrates the curved tip spatula, giving you control over transfer from spatula to weighing dish.
특징 및 장점
Available with a plain stainless steel blade or with a brown FEP coating
Coating complies with FDA regulations governing direct food contact applications; reduces transfer losses
Coating complies with FDA regulations governing direct food contact applications; reduces transfer losses
법적 정보
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.