material
white high-density polyethylene
무균
sterile
포장
pack of 20 ea (individually wrapped)
제조업체/상표
Bel-Art F36975-0600
길이
61.5 cm (24.25 in.)
용량
125 mL (4 oz)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Ideal for taking a cross sectional sample through a bulk powder, this probe is available in two convenient lengths. Used by pharmaceutical, food, cosmetic and chemical companies.
특징 및 장점
- End tip contains free-flowing powders within the probe
- Made from FDA and EU conforming materials; safe for food, drug and cosmetic use
- High density polyethylene (HDPE) probe is heat sealed in individual polyethylene bag
- Gamma irradiated sterile (SAL 10^-6)Ready for one time use and disposal
- Lot stamped for accurate tracing Note: Sterilized products are not returnable
법적 정보
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Sterileware is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.