material
white polystyrene
무균
sterile
포장
pack of 50 ea (individually wrapped)
제조업체/상표
Bel-Art F36933-0002
높이 × 길이 × 너비
1.125 in. (29 mm) × 5.5625 in. (141 mm) × 1.9375 in. (49 mm)
bowl H × L × W
1.125 in. (129 mm) × 4.0625 in. (103 mm) × 1.9375 in. (49 mm)
보울(bowl) 용량
83 mL (2.7 oz)
핸들 길이
1.5 in. (3.8 cm)
공칭 용량
83 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
An inexpensive and accurate measure for dry or liquid sample collection. Available 50 sterile scoops per pack or 12 non-sterile scoops per pack.
특징 및 장점
- Capacity is listed on each white scoop
- Leveling the sample to the flat top edge ensures a repeatable and consistent volume measure
- Flat bottom shape and light weight allows for use as a weighing boat
- One-piece scoops are made from durable, FDA grade, high-impact polystyrene plastic
- Sterile are individually sealed and sterilized in a polyethylene bag ready for one time use and disposal, lot stamped for accurate lot tracing
법적 정보
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Sterileware is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.