material
white polystyrene
무균
sterile
포장
pack of 100 ea (individually wrapped)
제조업체/상표
Bel-Art F36931-0250
전체 길이
13 in. (330 mm)
blade L × width
9.875 in. (25 cm) × 0.75 in. (18 mm)
공칭 용량
40 mL (1⅜ oz)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Available in blue or white to allow for effective sample contrast, these sterile ladles are useful for sampling liquids and creams.
특징 및 장점
- Upright handle allows for sampling from above container
- Curved handle end provides secure withdrawal of sample
- Fits into 2” openings such as a 45-gallon drum bunghole
- Made from FDA and EU conforming materials; safe for food, drug and cosmetic use
- White high density polyethylene (HDPE), or blue polypropylene (PP) ladles heat sealed in individual polyethylene bags
- Gamma irradiated sterile (SAL 10^-6)
- Lot stamped for accurate tracing
Note: Sterilized products are not returnable.
법적 정보
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Sterileware is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.