material
plastic
무균
sterile
포장
pack of 10 ea
제조업체/상표
Bel-Art F36740-0310
길이 × 너비
4.5 in. (114 mm) × 0.875 in. (22 mm)
공칭 용량
5.0 mL (0.17 oz)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
These economical measures are ideal for retrieving small, specific volume samples of powders or liquids. Use a separate spoon for each material sampled to avoid cross contamination.
특징 및 장점
- Unique flat bottom shape allows them to be used as weighing boats for additional sampling accuracy
- Made from white, FDA grade high-impact polystyrene plastic for durability and stiffness when sampling packed powders
- Available sterile in 10 or 100 packs or non-sterile in 12 packs
- Sterile spoons are individually sealed and sterilized in a polyethylene bag ready for one time use and disposal, and are lot stamped for accurate lot tracing.
Note: Sterilized products are not returnable.
법적 정보
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Sterileware is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.