제조업체/상표
Bel-Art F17130-0024
직경 × 높이
15.2 cm (6 in.) × 61 cm (24 in.)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Store and soak pipettes in these leakproof, molded polyethylene Pipette Jars.
특징 및 장점
- Withstands all common cleaning solutions at room temperature, including sulfuric acid/dichromate
법적 정보
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.