포장
pack of 36 ea
제조업체/상표
Bel-Art F14660-1065
전체 높이
2.75 in. (71 mm)
용량
49 mL (1.7 oz)
stem I.D. × L × O.D.
0.5 in. (12 mm) × 1 in. (25 mm) × 0.5625 in. (15 mm)
top I.D. × O.D.
2.5625 in. (65 mm) × 2.75 in. (70 mm)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
These sterile, wide stem funnels are ideal for transferring powders or granules using a sterile sampling tool into a sterile container
특징 및 장점
- 60° angle and large bore stem help minimize bridging of powder
- FDA grade polypropylene; safe for food, drug and cosmetic use
- Gamma irradiated sterile (SAL 10^-6)
- Individually bagged; ready for one time use and disposal
- Lot stamped for accurate tracingNote: Sterilized products are not returnable.
법적 정보
Sterileware is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.