포장
pack of 50 ea
제조업체/상표
Bel-Art F13174-1008
너비 × 길이
203 mm (8 in.) × 254 mm (10 in.)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
These disposable waste bags feature an adhesive strip across the top so they can be hung from walls, cabinets, or virtually anywhere freeing bench or hood space. The adhesive backing strip is easily peeled off, and the bag can then be hung where needed. The back panel is longer than the front for easy opening. Maximum weight of contents should not exceed 1.36 kg (3 lb.). Packed 50 bags per pack
- Convenient, hang-anywhere design
- Simply peel off the backing and hang close to your work area
- Made of High Molecular Weight High Density (HMHD) Polyethylene
- Steam autoclavable at 121 ºC (250 ºF)
법적 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.