material
red
포장
pack of 100 ea
제조업체/상표
Bel-Art F13165-3748
용량
151.4-189.3 L (40-50 gal)
width × H × thickness
37 in. (940 mm) × 48 in. (1220 mm) × 0.05 mm (2 mil)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Protect against dangerous tears and leaks with extra strong, high impact polypropylene biohazard disposal bags.
특징 및 장점
Red bags printed with standard biohazard warning symbol and precautionary procedures in four languages: English, French, German and Spanish
- Pass ASTM 1709 Dart Impact and ASTM 1922 Tear Resistance Tests
- Extra heavy-duty; 0.05mm (2 mil) thick blended polymer
- Autoclavable to 135°C (275°F)
- Sterilization indicator patch darkens when exposed to steam sterilization for 20 minutes
- Extra large sizes available, call for quote
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.