주요 문서
BAF116600000
SP Bel-Art® indicator bottles
capacity 15 mL (½ oz), polyethylene
동의어(들):
indicator drop bottle, polyethylene bottle
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122800
NACRES:
NB.43
material
polyethylene
포장
pack of 12 ea
제조업체/상표
Bel-Art F11660-0000
높이
2.9 in. (74 mm)
29 mm
용량
15 mL (½ oz)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Double duty low density polyethylene bottles can be used as squirt bottles with the supplied tube and as dropper bottles when the tube is removed.
특징 및 장점
  • Excellent for use with indicator solutions or dyes
법적 정보
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)