material
plastic
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
HB Instruments B61502-0300
압력 측정 범위
0.0715-1.073 bar (mBar 71.5/ cmHg 80.5)
pressure measuring range
accuracy: 0.0035 bar (3.5mbar)
accuracy: 0.00399 bar (0.3cmHg)
temp measuring range
accuracy: 3.5 (above 212°F)
파라미터
at 940-1070 mbar
크기
2.5 in. (64 mm)
특징 및 장점
Featuring black lines and numbers, each unit is recalibrateable. Complete with hole for wall mounting.
법적 정보
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Durac is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.