제조업체/상표
HB Instruments B60901-1300
일반 설명
For use with H-B DURAC Calibrated Thermocouple Thermometers or others that accept K or J type probes.
특징 및 장점
- For temperature measurement of liquids, semi-solids, or air/gasses
- Measure wide temperature ranges
- 15.24cm (6”) stainless steel probe
- B60901-1300 perfect for use in dewars
법적 정보
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Durac is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.