분석
95%
양식
solid
반응 적합성
reaction type: C-C Bond Formation
reagent type: catalyst
reagent type: ligand
reaction type: C-H Activation
mp
202-207 °C
SMILES string
CC1=C2C(OC(C)CC2)=NC3=C1C=C(C(C)(C)C)C=C3
InChI
1S/C18H23NO/c1-11-6-8-14-12(2)15-10-13(18(3,4)5)7-9-16(15)19-17(14)20-11/h7,9-11H,6,8H2,1-5H3
InChI key
HGKGTNXPFXRVQB-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Ligand is optimal for gamma C-H functionalization of aliphatic acids through Pd-catalyzed C-H activation. The Yu group has demonstrated a variety of transformations, such as olefination, carbonylation, and arylation.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.