주요 문서
AFM-75009-12
Sigma-Aldrich
12 mm Disc Gripper for AFM
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41111761
NACRES:
NA.23
일반 설명
Unique gripper that easily pick up 12 mm diamter AFM/STM discs from a flat surface. Features a protective rubber-coated tip.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)