주요 문서
ACE689305
Ace receiving flask for rotary evaporators, graduated, round bottom
size 250 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
VB.02
material
borosilicate glass flask
round bottom
single-neck
조인트
joint 35/20
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Ace Glass 6893-05
크기
250 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Graduated, round bottom receiving flask for use with all rotary evaporators. 35/20 spherical outer joint will also mate to 35/25 ball joints. 250 mL and 500 mL size graduated in 10 mL increments, 1000 mL and 2000 mL in 100 mL increments.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)