문서
96019
Sigma-Aldrich
Z-D-Lys(Boc)-OH
≥98.0% (TLC)
동의어(들):
Nα-Cbz-Nε-Boc-D-Lysine, Nα-Z-Nε-Boc-D-lysine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C19H28N2O6
CAS Number:
Molecular Weight:
380.44
Beilstein:
5310107
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥98.0% (TLC)
형태
powder
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)NCCCC[C@@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C19H28N2O6/c1-19(2,3)27-17(24)20-12-8-7-11-15(16(22)23)21-18(25)26-13-14-9-5-4-6-10-14/h4-6,9-10,15H,7-8,11-13H2,1-3H3,(H,20,24)(H,21,25)(H,22,23)/t15-/m1/s1
InChI key
DYSBKEOCHROEGX-OAHLLOKOSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable