주요 문서
94195
Sigma-Aldrich
10-Undecyn-1-ol
≥95.0% (GC)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H20O
CAS Number:
Molecular Weight:
168.28
Beilstein:
1702764
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥95.0% (GC)
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.457
density
0.877 g/mL at 20 °C (lit.)
작용기
hydroxyl
SMILES string
OCCCCCCCCCC#C
InChI
1S/C11H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/h1,12H,3-11H2
InChI key
YUQZOUNRPZBQJK-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
212.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
100 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)