설명
Electrode coating: Au 3 µin
환경친화적 대안 제품 특성
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
농도
substrate (PET (transparent))
electrode surface area
4 cm2
크기
53 × 24 × 0.17 mm
중량
0.759 g
환경친화적 대안 카테고리
관련 카테고리
일반 설명
Our thin film flexible (TFF) PET, Large Square electrode has a surface area of 4cm2, and it is coated with gold, chemically stable, biocompatible, and durable. Its main applications include: Energy material characterization; Sensors; Energy storage devices; Actuators; Material synthesis.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Click here for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.