분석
≥95%
양식
powder or crystals
색상
white to yellow
mp
95 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=C1C=CC(=O)N1CCC(C)CC(C)(C)CN2C(=O)C=CC2=O
InChI
1S/C17H22N2O4/c1-12(8-9-18-13(20)4-5-14(18)21)10-17(2,3)11-19-15(22)6-7-16(19)23/h4-7,12H,8-11H2,1-3H3
InChI key
XQCDLHVXAXBMGW-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
MMI-2 is a bismaleimide homobifunctional crosslinking reagent useful for conjugation to sulhydryl groups.
특징 및 장점
Useful for characterization of protein structures and interactions. A non cleavable 7-atom brached spacer arm assists in close proximity crosslinking.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.