주요 문서
933511
Sigma-Aldrich
AFM Disc Gripper
disc diam. 10 mm
동의어(들):
Disc Grippers for AFM
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41111761
NACRES:
NA.23
디스크 직경
10 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Each metal disc pack contains 50 units of metal discs.
애플리케이션
AFM Disc Gripper, 10 mm, can be used to pick up Atomic Force Microscope (AFM)/ scanning tunneling microscope (STM) discs easily from a flat surface. Features a protective rubber-coated tip.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)