주요 문서
933503
Sigma-Aldrich
Wafer tweezer
Style 6WF, PTFE Coated
동의어(들):
Wafer Tweezers
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41111761
NACRES:
NB.35
일반 설명
EMS techware
특이성
Style 6WF, PTFE Coated
Wafer tweezers, serrated handles. Handling 3", top fingers, stepped bottom paddle.
애플리케이션
Wafer tweezer, Style 6WF, PTFE Coated are used for handling of delicate and fragile silicon wafers, scintillation discs, glass slides, coverslips. Made from antimagnetic/anti-acid steel with smooth surface.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)