주요 문서
933171
Sigma-Aldrich
SEM Sample Holder
Four Pin Stub Holder
동의어(들):
4-pin SEM mount
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41111761
NACRES:
NB.35
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
EMS techware
애플리케이션
Used for clamping in scanning electron microscope (SEM). It accommodates four pin type, up to 12.5 (½") surface specimen stubs, with ⅛" (3.1 mm) diameter pin.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)