주요 문서
932876
Sigma-Aldrich
Tweezer
EMS 2A SA/Dr
동의어(들):
Gripper, Tweezer
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41111761
NACRES:
NB.35
일반 설명
EMS techware
애플리케이션
Safe ergonomic cushion grips (resistivity 10E9 Ohm) for handling ESD sensitive components or small static items. Soft ESD safe cushion grips (resistively 10E8 ohm), these tweezers are ergonomically designed.
OAL: 115 mm. Tips: Flat round.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)