주요 문서
929964
Sigma-Aldrich
7α-Hydroxy-4-cholesten-3-one-23,24,25,26,27-13C5
≥98 atom % 13C, ≥95% (CP)
동의어(들):
(7R,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-7-hydroxy-10,13-dimethyl-17-((R)-6-(methyl-13C)heptan-2-yl-4,5,6,7-13C4)-1,2,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-tetradecahydro-3H-cyclopenta[a]phe
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13C5C22H44O2
Molecular Weight:
405.60
UNSPSC 코드:
12142200
NACRES:
NA.13
동위원소 순도
≥98 atom % 13C
Quality Level
분석
≥95% (CP)
질량 이동
M+5
SMILES string
O=C1CC[C@@]2(C)C(C[C@@H](O)[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4([H])[C@@H](C[13CH2][13CH2][13CH]([13CH3])[13CH3])C)=C1
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)