About This Item
실험식(Hill 표기법):
C36H22BF14IrN4O2
CAS Number:
Molecular Weight:
1011.59
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
NACRES:
NA.21
추천 제품
Quality Level
분석
≥95%
양식
powder or chunks
반응 적합성
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
SMILES string
FC1=C(C2=CC(F)=C1)C3=[N](C=C(C=C3)C(F)(F)F)[Ir]452([N]6=CC=C(C=C6C7=CC(OC)=CC=[N]75)OC)[N]8=CC(C(F)(F)F)=CC=C8C9=C(C=C(C=C94)F)F.FB(F)(F)F
애플리케이션
[Ir(df(CF3)ppy)2(4,4′-(OMe)2bpy]BF4 is a versatile photocatalyst that can be used for a variety of synthetic transformations.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.