설명
Microfludic chip x1
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
The Optical Readout Reaction Chamber Chip, Fluidic 1068 COP-black microfluidic chip has eight chambers suitable for optical readouts. The chip is designed with reaction chambers on the top side of the chip, making it especially suited for readouts done using an upright microscope.
특징 및 장점
- Reaction chambers suitable for colorimetric, luminescent or fluorescent optical readouts
- Designed to be used with an upright microscope
Chip Properties:
- Mini Luer Interface
- Material: Cyclic olefin polymer (COP)
- Material color: Black
- 8 reaction chambers
- Chamber volume: 20 µl
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.