설명
Microfludic chip x1
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The Droplet Generator Chip With Monitoring Chamber, Fluidic 1114, PC is a microfluidic chip that combines the generation of droplets with a subsequent chamber for droplet storage, incubation and/or on-chip optical analysis. Each chip features eight individual droplet generator units and eight observation chambers.
애플리케이션
Chip Properties:
- Mini Luer Interface
- Material: Polycarbonate (PC)
- 8 droplet generator units
- Nozzle Dimensions: 50 µm and 60 µm
- 8 observation chambers
- Chamber Depth: 60 µm and 80 µm
특징 및 장점
- All-in-one chip for droplet generation and observation
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.