작용기
ether
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C[C@]1(O2)[C@@H]2C[C@H](C(C)C)CC1
InChI key
WSHVHJSDSVPPIV-KXUCPTDWSA-N
애플리케이션
cis-(+)-carvomenthene oxide is a valual chiral building block. Used in the synthesis of PSI(O), and generally for synthetic routes involving the addition of a reactive epoxide.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.