주요 문서
92468
Sigma-Aldrich
N,N′-Trimethyleneurea
≥98.0%
동의어(들):
3,4,5,6-Tetrahydro-2(1H)-pyrimidinone, N,N′-Propyleneurea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H8N2O
CAS Number:
Molecular Weight:
100.12
Beilstein:
107758
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥98.0%
양식
crystals
mp
263-267 °C (lit.)
264-267 °C
SMILES string
O=C1NCCCN1
InChI
1S/C4H8N2O/c7-4-5-2-1-3-6-4/h1-3H2,(H2,5,6,7)
InChI key
NQPJDJVGBDHCAD-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
316.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
158 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)