애플리케이션
Tris[(1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-yl)oxy]silane is a silylating reagent used to silylate the C-terminus of unprotected amino acids and peptides, allowing for coupling with N-silylated amino acids and peptides to form discrete peptide bonds using a one-pot method.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.