About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H9NS
CAS Number:
Molecular Weight:
175.25
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
NACRES:
NA.22
추천 제품
Quality Level
분석
≥95%
양식
powder
mp
45-47 °C
저장 온도
−20°C
SMILES string
[s]1cc(cc1)c2ncc(cc2)C
InChI
1S/C10H9NS/c1-8-2-3-10(11-6-8)9-4-5-12-7-9/h2-7H,1H3
InChI key
UXJGBSHKYRDOPU-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
5-Methyl-2-(3-thienyl)pyridine is a ligand for the Ir-catalyzed directed C(sp2)-H and C(sp3)-H borylation of a diverse set of aryl, heteroaryl, and alkyl substrates.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.