주요 문서
919810
Sigma-Aldrich
(E)-1,2-Bis(4-tert-butylphenyl)ethene
95%
동의어(들):
tert-Butyl stilbene, tBustb
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C22H28
CAS Number:
Molecular Weight:
292.46
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
95%
양식
powder
mp
177-182 °C
SMILES string
C(C)(C)(C)c1ccc(cc1)C=Cc2ccc(cc2)C(C)(C)C
InChI
1S/C22H28/c1-21(2,3)19-13-9-17(10-14-19)7-8-18-11-15-20(16-12-18)22(4,5)6/h7-16H,1-6H3
InChI key
XTJKJVFXJGERSP-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
(E)-1,2-Bis(4-tert-butylphenyl)ethene is commonly employed in transition metal catalyzed asymmetric epoxidation[1][2] and dihydroxylation. Additionally, it can be used as ligand a for Ni catalysis.
관련 제품
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)