주요 문서
918989
Sigma-Aldrich
SummerPhos
≥95%
동의어(들):
13-(2′,4′,6′-Triisopropyl-3-methoxy-[1,1′-biphenyl]-2-yl)-1,4-dioxa-13-phosphatrispiro[4.1.57.1.514.15]icosane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C39H57O3P
CAS Number:
Molecular Weight:
604.84
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352112
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥95%
양식
powder
반응 적합성
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
reagent type: ligand
작용기
phosphine
저장 온도
−20°C
SMILES string
P3(C4(CC6(OCCO6)CC53CCCCC5)CCCCC4)c1c(cccc1c2c(cc(cc2C(C)C)C(C)C)C(C)C)OC
InChI
1S/C39H57O3P/c1-27(2)30-23-32(28(3)4)35(33(24-30)29(5)6)31-15-14-16-34(40-7)36(31)43-37(17-10-8-11-18-37)25-39(41-21-22-42-39)26-38(43)19-12-9-13-20-38/h14-16,23-24,27-29H,8-13,17-22,25-26H2,1-7H3
InChI key
CAIXYRCLMMAAON-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
SummerPhos is a biaryl phosphorinane ligand for Pd catalysis. This ligand has been used in a variety of Pd-catalyzed reactions including the sulfonamidation of aryl halides, C-O couplings, and C-N couplings.
관련 제품
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)