설명
Air adaptor, for 3 mL Cartridge, 1 EA
Quality Level
애플리케이션
The air adaptor connects cartridge to the air output of a fluid dispenser unit, such as a 3D bioprinter. Each adapter assembly is precision molded for secure attachment to the cartridge with minimal effort, making its connection to the air output of a fluid dispensing unit fast and seamless
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.