설명
3mL cartridges (50/box), amber, for UV and light-sensitive materials (up to 550 nm)
직경 × 길이
11.1 mm (0.44′′) × 73.0 mm (2.88′′)
애플리케이션
Empty cartridges for 3D Bioprinting application. The precision fit between the barrel and piston ensures consistent fluid deposition. The wiper piston improves fluid control and prevents fluid from dripping. Pistons, end, and tip caps are sold separately.
Transparent amber cartridges for UV and light-sensitive materials (up to 550 nm)
Transparent amber cartridges for UV and light-sensitive materials (up to 550 nm)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.