양식
nanofiber
Quality Level
섬유 직경 × 길이
200-800 nm ± 100 nm × 2-hundreds of μm , Structure: Polycystalline nanofibers
표면적
20-30 m2/g
일차 결정질 크기
(monoclinic and tetragonal
Typical Size of Crystallites: ∼8-13 nm)
SMILES string
[Zr](=O)=O
InChI
1S/2O.Zr
InChI key
MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Zirconium oxide has applications in electro ceramics, catalysts, catalyst support, piezoelectric crystals, oxygen sensors, abrasives, thermal barrier coating, fireproof materials, ion conductors, buffer layers for growing superconductors, materials for high temperature chemical processes, and inorganic separators.
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.