양식
nanofiber
Quality Level
파이버(fiber) 직경
300-800 nm × 2-hundreds of μm , structure: Polycystalline nanofibers
표면적
30-60 m2/g
일차 결정질 크기
8 nm (Crystal Phase: tetragonal)
SMILES string
[Ce](=O)=O.[Zr](=O)=O
InChI
1S/Ce.4O.Zr
InChI key
WKROXIWGJAIPLZ-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Cerium Zirconium oxide has applications in automotive combustion sensor and controller for catalytic convertors, catalyst support for hot gas desulfurization, fuel cells, catalyst and catalyst support, thermochemical water splitting, infrared filters, and inorganic separators.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.