주요 문서
91198
Sigma-Aldrich
Tris(2-hydroxyethyl)methylammonium methylsulfate
≥98%
동의어(들):
MTEOA MeOSO3
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H21NO7S
CAS Number:
Molecular Weight:
275.32
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥98%
양식
liquid
작용기
amine
hydroxyl
SMILES string
COS([O-])(=O)=O.C[N+](CCO)(CCO)CCO
InChI
1S/C7H18NO3.CH4O4S/c1-8(2-5-9,3-6-10)4-7-11;1-5-6(2,3)4/h9-11H,2-7H2,1H3;1H3,(H,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI key
WLTHPEHYBIKNHR-UHFFFAOYSA-M
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)