주요 문서
908630
Sigma-Aldrich
Poly(lactide-co-glycolide)-Flamma Fluor near-IR
lactide:glycolide (50:50), Mn 20,000-30,000
동의어(들):
PLGA near IR, PLGA-FPI749, near IR conjugated PLGA
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
크기 선택
보기 변경
About This Item
Linear Formula:
(C3H4O2)x(C2H2O2)y
UNSPSC 코드:
12162002
NACRES:
NA.23
양식
powder or chunks
피드(feed) 비율
lactide:glycolide (50:50)
분자량
Mn 20,000-30,000
average Mn 20,000-30,000
구성
Dye Content, 7.54 μg/mg (polymer)
색상
blue to teal
저장 온도
−20°C
애플리케이션
Poly(lactide-co-glycolide)-Flamma Fluor near-IR is labelled with Flamma Fluor FPI749 near-IR dye. It can be used in the formation of fluoresent nanoparticles for in-vivo imaging applications.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)