주요 문서
904511
Sigma-Aldrich
L-Histidine-15N3 hydrochloride monohydrate
≥98 atom % 15N, ≥98% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H915N3O2HClH2O
Molecular Weight:
212.61
UNSPSC 코드:
12352101
동위원소 순도
≥98 atom % 15N
분석
≥98% (CP)
양식
solid
기술
bio NMR: suitable
질량 이동
M+3
SMILES string
OC([C@@H]([15NH2])CC1=C[15NH]C=[15N]1)=O.Cl
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)