주요 문서
901170
Sigma-Aldrich
Phospho(enol)pyruvic acid-13C3 potassium salt
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13C3H4KO6P
Molecular Weight:
209.11
UNSPSC 코드:
12352106
동위원소 순도
≥99 atom % 13C
분석
≥97% (CP)
형태
solid
기술
mass spectrometry (MS): suitable
질량 이동
M+3
SMILES string
[13CH2]=[13C]([13C](O)=O)OP(O)(O[K])=O
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)