분석
≥95%
형태
powder or crystals
반응 적합성
reaction type: C-C Bond Formation
reagent type: catalyst
reagent type: ligand
reaction type: C-H Activation
애플리케이션
Li-Li auxiliary assists the direct meta-C–H olefination and acetoxylation of benzoic acids through a nitrile-based sulfonamide template under mild conditions. The expansion of substrate scope regardless of substitution patterns and steric biases will enable the wide adoption of this protocol to the synthesis of drug molecules and natural products, of which benzoic acids are significant motifs.
관련 제품
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.