주요 문서
900376
Sigma-Aldrich
(±)-Epigallocatechin-2,3,4-13C3 gallate
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13C3C19H18O11
Molecular Weight:
461.35
UNSPSC 코드:
12352114
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
동위원소 순도
≥99 atom % 13C
Quality Level
분석
≥97% (CP)
양식
powder
기술
mass spectrometry (MS): suitable
질량 이동
M+3
SMILES string
OC(C=C1O)=CC2=C1[13C][13C](OC(C3=CC(O)=C(O)C(O)=C3)=O)[13C](C4=CC(O)=C(O)C(O)=C4)O2
InChI
1S/C22H14O11/c23-10-5-12(24)11-7-18(33-22(31)9-3-15(27)20(30)16(28)4-9)21(32-17(11)6-10)8-1-13(25)19(29)14(26)2-8/h1-6,23-30H/i7+1,18+1,21+1
InChI key
PBNRGPHPGVOJMG-XKYSQPNFSA-N
관련 카테고리
애플리케이션
Relative stereochemistry
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)