주요 문서
900321
Sigma-Aldrich
Poly(L-lactide-co-caprolactone)
lactide:caprolactone 35:65, viscosity 1.5 dL/g 
동의어(들):
PLLA-PCL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(C6H10O2)m(C6H8O4)nCH3
UNSPSC 코드:
12162002
NACRES:
NA.23
형태
chips or granules
Quality Level
피드(feed) 비율
lactide:caprolactone 35:65
점도
1.5 dL/g
저장 온도
−20°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Innovations in polymer technology have had a significant impact on the advancement of novel drug delivery systems.